주요 문서
AOBH97EBA6B7
AOBChem
3-Bromo-5-chloro-2-methoxybenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
249.49
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-5-chloro-2-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6BrClO2/c1-12-8-5(4-11)2-6(10)3-7(8)9/h2-4H,1H3
InChI key
WMHPXUMZJOUCSK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-5-chloro-2-methoxybenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38607.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)