주요 문서
AOBH961DC4B8
AOBChem
4-Fluoro-2-methoxybenzoyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.59
MDL number:
Iupac Name
4-fluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6ClFO2/c1-12-7-4-5(10)2-3-6(7)8(9)11/h2-4H,1H3
InChI key
KOHPYCKBINGPFW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-fluoro-2-methoxybenzoyl-chloride.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51695.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)