주요 문서
AOBH961DC4B7
AOBChem
(3-Bromo-2-fluoro-5-methylphenyl)(methyl)sulfane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.12
MDL number:
Iupac Name
(3-bromo-2-fluoro-5-methylphenyl)(methyl)sulfane
Inchi Code
1S/C8H8BrFS/c1-5-3-6(9)8(10)7(4-5)11-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
RBGYCOBAPVQFBA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-fluoro-5-methylphenyl-methyl-sulfane.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51686.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)