주요 문서
AOBH961DC4B3
AOBChem
5-Chloro-6-methoxy-2-naphthaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.65
MDL number:
Iupac Name
5-chloro-6-methoxy-2-naphthaldehyde
Inchi Code
1S/C12H9ClO2/c1-15-11-5-3-9-6-8(7-14)2-4-10(9)12(11)13/h2-7H,1H3
InChI key
MIBRVVWXUBIHDD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-6-methoxy-2-phthaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51658.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)