주요 문서
AOBH961DC3CD
AOBChem
(5-Chloro-6-methoxynaphthalen-2-yl)(methyl)sulfane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.74
MDL number:
Iupac Name
(5-chloro-6-methoxynaphthalen-2-yl)(methyl)sulfane
Inchi Code
1S/C12H11ClOS/c1-14-11-6-3-8-7-9(15-2)4-5-10(8)12(11)13/h3-7H,1-2H3
InChI key
NMZNRSZWNSYXKH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-6-methoxynaphthalen-2-yl-methyl-sulfane.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51653.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)