주요 문서
AOBH961DC361
AOBChem
2-Bromo-4-cyclobutylphenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.1
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-4-cyclobutylphenol
Inchi Code
1S/C10H11BrO/c11-9-6-8(4-5-10(9)12)7-2-1-3-7/h4-7,12H,1-3H2
InChI key
NUDWCSQFMMTGCS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-4-cyclobutylphenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/49495.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)