주요 문서
AOBH961DC27D
AOBChem
5-chloro-N-cyclopropyl-6-methoxynicotimide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.66
MDL number:
Iupac Name
5-chloro-N-cyclopropyl-6-methoxynicotinamide
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O2/c1-15-10-8(11)4-6(5-12-10)9(14)13-7-2-3-7/h4-5,7H,2-3H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
JZGLTZPMXXMNAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-n-cyclopropyl-6-methoxynicotimide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/48987.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)