주요 문서
AOBH961DC275
AOBChem
4-Ethoxy-2,3-dimethylbenzoic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.26
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-ethoxy-2,3-dimethylbenzoate
Inchi Code
1S/C12H16O3/c1-5-15-11-7-6-10(12(13)14-4)8(2)9(11)3/h6-7H,5H2,1-4H3
InChI key
BOCAVZUMZWOSSW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-ethoxy-2-3-dimethylbenzoic-acid-methyl-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25545.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)