주요 문서
AOBH961DC1AF
AOBChem
5-Bromo-2-chloro-N-cyclopropylnicotimide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
275.53
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-N-cyclopropylnicotinamide
Inchi Code
1S/C9H8BrClN2O/c10-5-3-7(8(11)12-4-5)9(14)13-6-1-2-6/h3-4,6H,1-2H2,(H,13,14)
InChI key
SYBISYZGXHVGGF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-chloro-n-cyclopropylnicotimide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/47426.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)