주요 문서
AOBH961DC0EA
AOBChem
2-Bromo-3-chloro-6-fluorophenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.44
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-3-chloro-6-fluorophenol
Inchi Code
1S/C6H3BrClFO/c7-5-3(8)1-2-4(9)6(5)10/h1-2,10H
InChI key
IIUGMPIVXXGABN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-3-chloro-6-fluorophenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38669.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)