주요 문서
AOBH961DBF06
AOBChem
(2,4-Dichloro-5-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
248.86
MDL number:
Iupac Name
(2,4-dichloro-5-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H7BCl2O4/c1-15-8(12)4-2-5(9(13)14)7(11)3-6(4)10/h2-3,13-14H,1H3
InChI key
AMUYCMONRHWAHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-4-dichloro-5-methoxycarbonyl-phenyl-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38747.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)