주요 문서
AOBH961DBEDF
AOBChem
(5-Bromo-2,3-difluoro-4-isopropoxyphenyl)(methyl)sulfane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
297.16
MDL number:
Iupac Name
(5-bromo-2,3-difluoro-4-isopropoxyphenyl)(methyl)sulfane
Inchi Code
1S/C10H11BrF2OS/c1-5(2)14-10-6(11)4-7(15-3)8(12)9(10)13/h4-5H,1-3H3
InChI key
YJJPTDYQEVEMFR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-3-difluoro-4-isopropoxyphenyl-methyl-sulfane.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37895.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)