주요 문서
AOBH961DBEC6
AOBChem
(2-Fluoro-3-methoxy-5-(methylthio)phenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
216.04
MDL number:
Iupac Name
(2-fluoro-3-methoxy-5-(methylthio)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H10BFO3S/c1-13-7-4-5(14-2)3-6(8(7)10)9(11)12/h3-4,11-12H,1-2H3
InChI key
QUPLZOISAYBOFD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-3-methoxy-5-methylthio-phenyl-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36655.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)