주요 문서
AOBH945512CD
AOBChem
2-bromo-1-chloro-4-(cyclohexylmethyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
287.63
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-1-chloro-4-(cyclohexylmethyl)benzene
Inchi Code
1S/C13H16BrCl/c14-12-9-11(6-7-13(12)15)8-10-4-2-1-3-5-10/h6-7,9-10H,1-5,8H2
InChI key
AYJQVVMPCRFDHX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-1-chloro-4-cyclohexylmethyl-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/47245.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)