주요 문서
AOBH945512CA
AOBChem
Methyl 2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.15
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C9H7F3O4/c1-15-8(14)6-4-5(2-3-7(6)13)16-9(10,11)12/h2-4,13H,1H3
InChI key
BBDLKMOBRCADAO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-hydroxy-5-trifluoromethoxy-benzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/47430.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)