주요 문서
AOBH94551289
AOBChem
Ethyl 4-bromo-2-(methylthio)benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
275.17
MDL number:
Iupac Name
ethyl 4-bromo-2-(methylthio)benzoate
Inchi Code
1S/C10H11BrO2S/c1-3-13-10(12)8-5-4-7(11)6-9(8)14-2/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI key
JJERLBBYFKGTCE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-4-bromo-2-methylthio-benzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/48114.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)