주요 문서
AOBH94551224
AOBChem
4,6-Dibromo-2-chloro-3-fluorophenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
304.34
MDL number:
Iupac Name
4,6-dibromo-2-chloro-3-fluorophenol
Inchi Code
1S/C6H2Br2ClFO/c7-2-1-3(8)6(11)4(9)5(2)10/h1,11H
InChI key
ZLTPWXDTSLPSBQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-6-dibromo-2-chloro-3-fluorophenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/47289.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)