주요 문서
AOBH9455119F
AOBChem
5-Bromo-N-isopropylpicolimide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
243.1
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-N-isopropyl-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C9H11BrN2O/c1-6(2)12-9(13)8-4-3-7(10)5-11-8/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
OQBRIMFEDJWHMB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-n-isopropylpicolimide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/46656.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)