주요 문서
AOBH9455111D
AOBChem
4-Fluoro-3-iodophenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238
MDL number:
Iupac Name
4-fluoro-3-iodophenol
Inchi Code
1S/C6H4FIO/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H
InChI key
QMDMLMOPLZBFTC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-fluoro-3-iodophenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/45952.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)