주요 문서
AOBH9455111B
AOBChem
Methyl 4-methylthiophene-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.21
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-methyl-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H8O2S/c1-5-3-6(10-4-5)7(8)9-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
YUJMWNYIBNSQPL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-4-methylthiophene-2-carboxylate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/45949.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)