주요 문서
AOBH94551101
AOBChem
Ethyl 6-fluoro-2,3-dimethoxybenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.22
MDL number:
Iupac Name
ethyl 6-fluoro-2,3-dimethoxybenzoate
Inchi Code
1S/C11H13FO4/c1-4-16-11(13)9-7(12)5-6-8(14-2)10(9)15-3/h5-6H,4H2,1-3H3
InChI key
FVTNJUXEJSDGKA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-6-fluoro-2-3-dimethoxybenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/45900.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)