주요 문서
AOBH94550F4D
AOBChem
Cyclohexanone tosylhydrazone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
266.36
MDL number:
Iupac Name
N'-cyclohexylidene-4-methylbenzenesulfonohydrazide
Inchi Code
1S/C13H18N2O2S/c1-11-7-9-13(10-8-11)18(16,17)15-14-12-5-3-2-4-6-12/h5,7-10,14-15H,2-4,6H2,1H3
InChI key
SLCRPVBGVWQZAE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/cyclohexanone-tosylhydrazone.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29625.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)