주요 문서
AOBH7BADE73A
AOBChem
6-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyridin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.24
MDL number:
Iupac Name
6-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C11H13N3/c1-8-6-7-9(2)14(8)11-5-3-4-10(12)13-11/h3-7H,1-2H3,(H2,12,13)
InChI key
FPGMVNIXMPMXMR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-2-5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl-pyridin-2-amine.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38194.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)