주요 문서
AOBH7BADE736
AOBChem
Tert-butyl (4-bromo-2,3-dimethylphenyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
300.2
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (4-bromo-2,3-dimethylphenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H18BrNO2/c1-8-9(2)11(7-6-10(8)14)15-12(16)17-13(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,15,16)
InChI key
FKTATSNUHAXOED-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/tert-butyl-4-bromo-2-3-dimethylphenyl-carbamate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38186.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)