주요 문서
AOBH7BADE71C
AOBChem
Methyl 6-bromo-2-chloro-3-methoxybenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
279.52
MDL number:
Iupac Name
methyl 6-bromo-2-chloro-3-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrClO3/c1-13-6-4-3-5(10)7(8(6)11)9(12)14-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
BBWYURAZCRRIML-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-6-bromo-2-chloro-3-methoxybenzoate.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38094.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)