주요 문서
AOBH7BADE69F
AOBChem
4-Bromo-6-fluoro-3-iodo-1H-indazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
340.92
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-6-fluoro-3-iodo-1H-indazole
Inchi Code
1S/C7H3BrFIN2/c8-4-1-3(9)2-5-6(4)7(10)12-11-5/h1-2H,(H,11,12)
InChI key
UFBMFTQJQXKQLO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-6-fluoro-3-iodo-1h-indazole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37641.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)