주요 문서
AOBH7BADE662
AOBChem
2,3-Difluoro-4-isopropoxybenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.18
MDL number:
Iupac Name
2,3-difluoro-4-isopropoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H10F2O3/c1-5(2)15-7-4-3-6(10(13)14)8(11)9(7)12/h3-5H,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
PYXFKOLALLNKQY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-difluoro-4-isopropoxybenzoic-acid.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37483.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)