주요 문서
AOBH7BADE651
AOBChem
4-Chloro-3-(methylthio)benzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.66
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-3-(methylthio)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H7ClOS/c1-11-8-4-6(5-10)2-3-7(8)9/h2-5H,1H3
InChI key
IJAIUCCJCLRFQA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-3-methylthio-benzaldehyde.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37214.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)