주요 문서
AOBH7BADE12C
AOBChem
5-Chloro-2-(methoxymethyl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
157.6
MDL number:
Iupac Name
5-chloro-2-(methoxymethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H8ClNO/c1-10-5-7-3-2-6(8)4-9-7/h2-4H,5H2,1H3
InChI key
GNZDHODOKRQUAX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-methoxymethyl-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37013.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)