주요 문서
AOBH7BADE101
AOBChem
2,3-Difluoro-4,5-dimethoxybenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.16
MDL number:
Iupac Name
2,3-difluoro-4,5-dimethoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8F2O3/c1-13-6-3-5(4-12)7(10)8(11)9(6)14-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
FMRKIWKURWEJCE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-difluoro-4-5-dimethoxybenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36931.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)