주요 문서
AOBH7BADDF07
AOBChem
Isopropyl 4-fluoro-3-hydroxybenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.19
MDL number:
Iupac Name
isopropyl 4-fluoro-3-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H11FO3/c1-6(2)14-10(13)7-3-4-8(11)9(12)5-7/h3-6,12H,1-2H3
InChI key
WZONAWVAPQBAPJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/isopropyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36581.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)