주요 문서
AOBH7BADDCB0
AOBChem
Ethyl 4-(methoxymethyl)benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.23
MDL number:
Iupac Name
ethyl 4-(methoxymethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-3-14-11(12)10-6-4-9(5-7-10)8-13-2/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI key
ISFYQBDQIBUSQF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-4-methoxymethyl-benzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36258.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)