주요 문서
AOBH7BADDB5D
AOBChem
Methyl 3-cyano-2,4-difluorobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.14
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-cyano-2,4-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H5F2NO2/c1-14-9(13)5-2-3-7(10)6(4-12)8(5)11/h2-3H,1H3
InChI key
JCEMJYDKHJMHQS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-3-cyano-2-4-difluorobenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33754.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)