주요 문서
AOBH7BADDAB9
AOBChem
2-Chloro-1-methoxy-4-(methylthio)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.68
MDL number:
Iupac Name
(3-chloro-4-methoxyphenyl)(methyl)sulfane
Inchi Code
1S/C8H9ClOS/c1-10-8-4-3-6(11-2)5-7(8)9/h3-5H,1-2H3
InChI key
YOTIXGYBXYHPSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-1-methoxy-4-methylthio-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25393.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)