주요 문서
AOBH7BADDA9C
AOBChem
4-Bromo-2-fluoro-1-(methoxymethyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.05
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-1-(methoxymethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H8BrFO/c1-11-5-6-2-3-7(9)4-8(6)10/h2-4H,5H2,1H3
InChI key
BXSWVRGOODJFHS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-fluoro-1-methoxymethyl-benzene.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23186.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)