주요 문서
AOBH7BADDA5C
AOBChem
(5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl)(methyl)sulfane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.12
MDL number:
Iupac Name
(5-bromo-2-fluoro-4-methylphenyl)(methyl)sulfane
Inchi Code
1S/C8H8BrFS/c1-5-3-7(10)8(11-2)4-6(5)9/h3-4H,1-2H3
InChI key
BSGXOZJFSVEVQV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-fluoro-4-methylphenyl-methyl-sulfane.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37157.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)