주요 문서
AOBH7BADDA36
AOBChem
1,2,5-Tribromo-4-chloro-3-methylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
363.27
MDL number:
Iupac Name
1,2,5-tribromo-4-chloro-3-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H4Br3Cl/c1-3-6(10)4(8)2-5(9)7(3)11/h2H,1H3
InChI key
BSUVNADCAIIFQR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-2-5-tribromo-4-chloro-3-methylbenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36796.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)