주요 문서
AOBH7BADDA2B
AOBChem
4-Bromo-2-fluoro-3-isopropoxybenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
261.09
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-3-isopropoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10BrFO2/c1-6(2)14-10-8(11)4-3-7(5-13)9(10)12/h3-6H,1-2H3
InChI key
PCSSKHSEWQSJTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-fluoro-3-isopropoxybenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36662.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)