주요 문서
AOBH3CD9F555
AOBChem
(5-Chloropyridin-2-yl)(thiomorpholino)methanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.73
MDL number:
Iupac Name
(5-chloropyridin-2-yl)(thiomorpholino)methanone
Inchi Code
1S/C10H11ClN2OS/c11-8-1-2-9(12-7-8)10(14)13-3-5-15-6-4-13/h1-2,7H,3-6H2
InChI key
RYPVKCKFSMBVRW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloropyridin-2-yl-thiomorpholino-methanone.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36091.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)