주요 문서
AOBH3CD9F472
AOBChem
Bromo-4-(diethoxymethyl)-thiophene,
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
265.17
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-4-(diethoxymethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C9H13BrO2S/c1-3-11-9(12-4-2)7-5-13-6-8(7)10/h5-6,9H,3-4H2,1-2H3
InChI key
AKDNDWACGKDMRW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/bromo-4-diethoxymethyl-thiophene.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32313.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)