주요 문서
AOBH3CD9F30F
AOBChem
Ethyl 3-bromo-4-chloro-5-methylbenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
277.54
MDL number:
Iupac Name
ethyl 3-bromo-4-chloro-5-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H10BrClO2/c1-3-14-10(13)7-4-6(2)9(12)8(11)5-7/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
RRUYKCHAMRMOBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-3-bromo-4-chloro-5-methylbenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35884.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)