주요 문서
AOBH3CD9F254
AOBChem
5-(2,4-Difluorophenyl)oxazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.14
MDL number:
Iupac Name
5-(2,4-difluorophenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C9H5F2NO/c10-6-1-2-7(8(11)3-6)9-4-12-5-13-9/h1-5H
InChI key
SJJZRCYFIXJTNO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-2-4-difluorophenyl-oxazole.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35829.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)