주요 문서
AOBH3CD9F251
AOBChem
5-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.16
MDL number:
Iupac Name
5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-oxazole
Inchi Code
1S/C10H6F3NO/c11-10(12,13)8-3-1-7(2-4-8)9-5-14-6-15-9/h1-6H
InChI key
AWLRTWJIGOPGAP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-4-trifluoromethyl-phenyl-oxazole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35826.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)