주요 문서
AOBH3CD9F1AF
AOBChem
Methyl 6-bromo-2-fluoro-3-hydroxybenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
249.04
MDL number:
Iupac Name
methyl 6-bromo-2-fluoro-3-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C8H6BrFO3/c1-13-8(12)6-4(9)2-3-5(11)7(6)10/h2-3,11H,1H3
InChI key
MAQSOHPVRREJLG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-6-bromo-2-fluoro-3-hydroxybenzoate.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35706.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)