주요 문서
AOBH3CD9F11C
AOBChem
Benzyl 3-bromo-4-chloro-5-methylbenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
339.62
MDL number:
Iupac Name
benzyl 3-bromo-4-chloro-5-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C15H12BrClO2/c1-10-7-12(8-13(16)14(10)17)15(18)19-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-8H,9H2,1H3
InChI key
CVJBYGXHLUGLHC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/benzyl-3-bromo-4-chloro-5-methylbenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35886.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)