주요 문서
AOBH3CD9F113
AOBChem
5-(4-Bromo-3-chloro-2-methylphenyl)oxazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
272.53
MDL number:
Iupac Name
5-(4-bromo-3-chloro-2-methylphenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C10H7BrClNO/c1-6-7(9-4-13-5-14-9)2-3-8(11)10(6)12/h2-5H,1H3
InChI key
RHSWOBRYPAVEKD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-4-bromo-3-chloro-2-methylphenyl-oxazole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35832.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)