주요 문서
AOBH3CD9F0E9
AOBChem
5-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)oxazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.6
MDL number:
Iupac Name
5-(3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C10H5ClF3NO/c11-8-2-6(9-4-15-5-16-9)1-7(3-8)10(12,13)14/h1-5H
InChI key
IYNGKWNMFMFXJB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-3-chloro-5-trifluoromethyl-phenyl-oxazole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26600.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)