주요 문서
AOBH3037667D
AOBChem
3-Bromo-5-chlorobiphenyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
267.55
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-5-chloro-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C12H8BrCl/c13-11-6-10(7-12(14)8-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
InChI key
SJLJTKRBBCLGPR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-5-chlorobiphenyl.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27446.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)