주요 문서
AOBH303765F1
AOBChem
(4-Formylthiophen-2-yl)boronic acid pinacol ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
238.12
MDL number:
Iupac Name
5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H15BO3S/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-5-8(6-13)7-16-9/h5-7H,1-4H3
InChI key
RQIVNLKHCISSDL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/4-formylthiophen-2-yl-boronic-acid-pinacol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32394.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)