주요 문서
AOBH11E4FD30
AOBChem
4-(Ethoxymethyl)phenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.01
MDL number:
Iupac Name
4-(ethoxymethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H13BO3/c1-2-13-7-8-3-5-9(6-4-8)10(11)12/h3-6,11-12H,2,7H2,1H3
InChI key
DGUPNEQXGIBFDX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-ethoxymethyl-phenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20234.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)